Wichtige Dokumente
AOBH039CD3B8
AOBChem
3,6-Dichloro-2-fluorophenol
About This Item
Iupac Name
3,6-dichloro-2-fluorophenol
Inchi Code
1S/C6H3Cl2FO/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-2,10H
InChIKey
BBXJSLMPYFSGER-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20440.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)