Merck
AOBH039CD399
AOBChem
6-Methyl-1,3-dihydro-2,1-benzoxaborol-1-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.97
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
6-methylbenzo[c][1,2]oxaborol-1(3H)-ol
Inchi Code
1S/C8H9BO2/c1-6-2-3-7-5-11-9(10)8(7)4-6/h2-4,10H,5H2,1H3
InChIKey
KZALQIDAXIGAKF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-methyl-1-3-dihydro-2-1-benzoxaborol-1-ol.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33705.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)