Merck
AOBH039CD37C
AOBChem
4-Bromo-2,5-difluoro-1,1'-biphenyl
Größe auswählen
250 MG
€ 132,26
500 MG
€ 164,10
1 G
€ 205,75
5 G
€ 580,52
10 G
€ 944,27
Lieferanten-SKU: 33625-250MG
€ 132,26
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 132,26
500 MG
€ 164,10
1 G
€ 205,75
5 G
€ 580,52
10 G
€ 944,27
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.09
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 33625-250MG
€ 132,26
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-2,5-difluoro-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C12H7BrF2/c13-10-7-11(14)9(6-12(10)15)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
InChIKey
HGNFGQUXRKLBSQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-2-5-difluoro-1-1-biphenyl.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33625.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)