Merck
AOB640097666
AOBChem
5-Chloro-4-fluoro-1,3-dihydro-2,1-benzoxaborol-1-ol
Größe auswählen
250 MG
€ 363,74
500 MG
€ 494,79
1 G
€ 668,70
5 G
€ 2.237,61
Lieferanten-SKU: 31296-250MG
€ 363,74
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 363,74
500 MG
€ 494,79
1 G
€ 668,70
5 G
€ 2.237,61
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.38
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 31296-250MG
€ 363,74
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-chloro-4-fluorobenzo[c][1,2]oxaborol-1(3H)-ol
Inchi Code
1S/C7H5BClFO2/c9-6-2-1-5-4(7(6)10)3-12-8(5)11/h1-2,11H,3H2
InChIKey
RNRTXDQLRRSXNM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-4-fluoro-1-3-dihydro-2-1-benzoxaborol-1-ol.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31296.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)