Merck
AOB640097553
AOBChem
2-Bromo-3-trifluoromethylphenylboronic acid pinacol ester
Größe auswählen
250 MG
€ 133,49
500 MG
€ 165,33
1 G
€ 208,19
5 G
€ 590,32
Lieferanten-SKU: 31097-250MG
€ 133,49
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 133,49
500 MG
€ 165,33
1 G
€ 208,19
5 G
€ 590,32
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
350.97
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 31097-250MG
€ 133,49
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(2-bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C13H15BBrF3O2/c1-11(2)12(3,4)20-14(19-11)9-7-5-6-8(10(9)15)13(16,17)18/h5-7H,1-4H3
InChIKey
IDUZBJPSTPAOJJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-3-trifluoromethylphenylboronic-acid-picol-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31097.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)