Merck
AOB640097392
AOBChem
2,6-Dimethoxy-3-(trimethylsilyl)pyridine-5-boronic acid
Größe auswählen
250 MG
€ 132,26
500 MG
€ 154,31
1 G
€ 192,27
5 G
€ 536,43
Lieferanten-SKU: 30761-250MG
€ 132,26
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 132,26
500 MG
€ 154,31
1 G
€ 192,27
5 G
€ 536,43
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.15
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 30761-250MG
€ 132,26
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(2,6-dimethoxy-5-(trimethylsilyl)pyridin-3-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C10H18BNO4Si/c1-15-9-7(11(13)14)6-8(17(3,4)5)10(12-9)16-2/h6,13-14H,1-5H3
InChIKey
YWXBHJRUYUJTGE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-6-dimethoxy-3-trimethylsilyl-pyridine-5-boronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30761.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)