Wichtige Dokumente
AOB640097156
AOBChem
5-Chloro-2-ethoxy-3-iodopyridine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 30086-250MG
€ 334,34
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 30086-250MG
€ 334,34
Iupac Name
5-chloro-2-ethoxy-3-iodopyridine
Inchi Code
1S/C7H7ClINO/c1-2-11-7-6(9)3-5(8)4-10-7/h3-4H,2H2,1H3
InChIKey
OPGOFBZQGKIHRJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30086.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)