Merck
AOB640097134
AOBChem
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.55
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3ClF3NO/c8-6-2-4(3-13)1-5(12-6)7(9,10)11/h1-3H
InChIKey
DWAKSLJAOOGKSP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-6-trifluoromethyl-isonicotildehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30032.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)