Wichtige Dokumente
AOB640097023
AOBChem
(4-Chloro-3-isopropylphenyl)methanol
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
(4-chloro-3-isopropylphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C10H13ClO/c1-7(2)9-5-8(6-12)3-4-10(9)11/h3-5,7,12H,6H2,1-2H3
InChIKey
AGUIOQFGUQUCCJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-chloro-3-isopropylphenyl-methanol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/29511.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)