Wichtige Dokumente
AOB640096944
AOBChem
1-Bromo-2-isopropoxy-4-(trifluoromethyl)benzene
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 29206-250MG
€ 139,61
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 29206-250MG
€ 139,61
Iupac Name
1-bromo-2-isopropoxy-4-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C10H10BrF3O/c1-6(2)15-9-5-7(10(12,13)14)3-4-8(9)11/h3-6H,1-2H3
InChIKey
LYXAMEHRLBIWHP-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/29206.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)