Merck
AOB640096780
AOBChem
5-Bromo-2-chloro-3-(pyrrolidine-1-carbonyl)pyridine
Größe auswählen
500 MG
€ 233,91
1 G
€ 303,73
5 G
€ 932,02
10 G
€ 1.541,95
Lieferanten-SKU: 28452-500MG
€ 233,91
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 233,91
1 G
€ 303,73
5 G
€ 932,02
10 G
€ 1.541,95
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
289.56
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 28452-500MG
€ 233,91
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-2-chloro-3-(1-pyrrolidinylcarbonyl)pyridine
Inchi Code
1S/C10H10BrClN2O/c11-7-5-8(9(12)13-6-7)10(15)14-3-1-2-4-14/h5-6H,1-4H2
InChIKey
BGJWDYNITVXSRN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-chloro-3-pyrrolidine-1-carbonyl-pyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/28452.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)