Merck
AOB640096658
AOBChem
2,4-Dichloro-6-fluorobenzyl alcohol
Größe auswählen
250 MG
€ 184,92
500 MG
€ 238,81
1 G
€ 309,85
5 G
€ 955,29
10 G
€ 1.581,14
Lieferanten-SKU: 27952-250MG
€ 184,92
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 184,92
500 MG
€ 238,81
1 G
€ 309,85
5 G
€ 955,29
10 G
€ 1.581,14
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.02
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 27952-250MG
€ 184,92
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(2,4-dichloro-6-fluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H5Cl2FO/c8-4-1-6(9)5(3-11)7(10)2-4/h1-2,11H,3H2
InChIKey
LZUBSPAUXRAIST-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-4-dichloro-6-fluorobenzyl-alcohol.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/27952.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)