Merck
AOB640095769
AOBChem
3-Bromo-5-trifluoromethylthioanisole
Größe auswählen
500 MG
€ 132,26
1 G
€ 151,86
5 G
€ 391,91
10 G
€ 623,39
25 G
€ 1.168,40
Lieferanten-SKU: 25556-500MG
€ 132,26
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 132,26
1 G
€ 151,86
5 G
€ 391,91
10 G
€ 623,39
25 G
€ 1.168,40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.1
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 25556-500MG
€ 132,26
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl methyl sulfide
Inchi Code
1S/C8H6BrF3S/c1-13-7-3-5(8(10,11)12)2-6(9)4-7/h2-4H,1H3
InChIKey
MJVCLKAKVIMBLZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-5-trifluoromethylthioanisole.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25556.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)