Merck
AOB640095709
AOBChem
2-Fluoro-3-methylbenzyl alcohol
Größe auswählen
5 G
€ 221,67
Lieferanten-SKU: 25419-5G
€ 221,67
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 221,67
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 25419-5G
€ 221,67
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(2-fluoro-3-methylphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H9FO/c1-6-3-2-4-7(5-10)8(6)9/h2-4,10H,5H2,1H3
InChIKey
QUXNTFQQUQFLDI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-3-methylbenzyl-alcohol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25419.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)