Merck
AOB640095655
AOBChem
4-Bromo-2,3-dimethyl-1-(2-methylpropoxy)benzene
Größe auswählen
250 MG
€ 251,06
500 MG
€ 333,12
1 G
€ 442,12
5 G
€ 1.428,05
Lieferanten-SKU: 25229-250MG
€ 251,06
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 251,06
500 MG
€ 333,12
1 G
€ 442,12
5 G
€ 1.428,05
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 25229-250MG
€ 251,06
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-bromo-4-isobutoxy-2,3-dimethylbenzene
Inchi Code
1S/C12H17BrO/c1-8(2)7-14-12-6-5-11(13)9(3)10(12)4/h5-6,8H,7H2,1-4H3
InChIKey
ZFWYFKYVRUVUFZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-2-3-dimethyl-1-2-methylpropoxy-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25229.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)