Merck
AOB640095342
AOBChem
2-Fluoro-3-(methylsulfanyl)phenylboronic acid
Größe auswählen
250 MG
€ 145,73
500 MG
€ 182,48
1 G
€ 232,69
5 G
€ 677,27
10 G
€ 1.108,39
25 G
€ 2.121,25
Lieferanten-SKU: 24488-250MG
€ 145,73
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 145,73
500 MG
€ 182,48
1 G
€ 232,69
5 G
€ 677,27
10 G
€ 1.108,39
25 G
€ 2.121,25
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.01
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 24488-250MG
€ 145,73
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(2-fluoro-3-(methylthio)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H8BFO2S/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
InChIKey
LGZXPXQDVMBXPG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-3-methylsulfanyl-phenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24488.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)