Merck
AOB640095268
AOBChem
2-Bromo-4-fluoro-6-methylbenzaldehyde
Größe auswählen
500 MG
€ 194,72
1 G
€ 248,61
5 G
€ 737,29
Lieferanten-SKU: 24330-500MG
€ 194,72
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 194,72
1 G
€ 248,61
5 G
€ 737,29
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.04
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 24330-500MG
€ 194,72
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-bromo-4-fluoro-6-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6BrFO/c1-5-2-6(10)3-8(9)7(5)4-11/h2-4H,1H3
InChIKey
HQTWYBVWOIOMBX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-4-fluoro-6-methylbenzaldehyde.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24330.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)