Merck
AOB640095119
AOBChem
2,6-Dimethyl-4'-fluorobiphenyl-4-carboxaldehyde
Größe auswählen
250 MG
€ 405,38
500 MG
€ 553,57
1 G
€ 751,98
5 G
€ 2.532,77
Lieferanten-SKU: 23834-250MG
€ 405,38
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 405,38
500 MG
€ 553,57
1 G
€ 751,98
5 G
€ 2.532,77
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 23834-250MG
€ 405,38
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4'-fluoro-2,6-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C15H13FO/c1-10-7-12(9-17)8-11(2)15(10)13-3-5-14(16)6-4-13/h3-9H,1-2H3
InChIKey
FIFXGBJOPHNMJK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-6-dimethyl-4-fluorobiphenyl-4-carboxaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/23834.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)