Wichtige Dokumente
AOB640095104
AOBChem
4-Isopropoxy-3-methylbenzaldehyde
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 23757-500MG
€ 143,28
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 23757-500MG
€ 143,28
Iupac Name
4-isopropoxy-3-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-8(2)13-11-5-4-10(7-12)6-9(11)3/h4-8H,1-3H3
InChIKey
KZJHTRBYWPKCCX-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/23757.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)