Wichtige Dokumente
AOB640094122
AOBChem
6-Bromo-1-chloro-2-methoxynaphthalene
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 20215-250MG
€ 214,32
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 20215-250MG
€ 214,32
Iupac Name
6-bromo-1-chloro-2-methoxynaphthalene
Inchi Code
1S/C11H8BrClO/c1-14-10-5-2-7-6-8(12)3-4-9(7)11(10)13/h2-6H,1H3
InChIKey
JQMJPUKAPGSFGI-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20215.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)