Merck
AOB640093091
AOBChem
2,3-Difluoro-6-isopropoxybenzaldehyde
Größe auswählen
250 MG
€ 222,89
500 MG
€ 292,70
1 G
€ 385,78
Lieferanten-SKU: 16651-250MG
€ 222,89
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 222,89
500 MG
€ 292,70
1 G
€ 385,78
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 16651-250MG
€ 222,89
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,3-difluoro-6-isopropoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H10F2O2/c1-6(2)14-9-4-3-8(11)10(12)7(9)5-13/h3-6H,1-2H3
InChIKey
UYQUIVNHTRFGKW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-3-difluoro-6-isopropoxybenzaldehyde.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/16651.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)