Merck
AOB640091721
AOBChem
1-Bromo-5-chloro-2-ethoxybenzene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.51
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-bromo-4-chloro-1-ethoxybenzene
Inchi Code
1S/C8H8BrClO/c1-2-11-8-4-3-6(10)5-7(8)9/h3-5H,2H2,1H3
InChIKey
SYAAXVGTPDYRRZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-5-chloro-2-ethoxybenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/11141.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)