Merck
AMBH9A1D42F8
Ambeed, Inc.
2-Fluoroethyl methanesulfonate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.15
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-fluoroethyl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C3H7FO3S/c1-8(5,6)7-3-2-4/h2-3H2,1H3
InChIKey
DLFIXPTUMHDGCB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/461-31-4.html
Synonym
2-Fluoroethyl methanesulfonate
Piktogramme
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)