Merck
AMBH99DED564
Ambeed, Inc.
4-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl fluoride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.17
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C7H4F4O2S/c8-7(9,10)5-1-3-6(4-2-5)14(11,12)13/h1-4H
InChIKey
XSYRFOBVQLQWCO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52201-01-1.html
Synonym
4-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl fluoride
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)