Merck
AMBH99C038FE
Ambeed, Inc.
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetohydrazide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.14
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-(1H-imidazol-1-yl)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C5H8N4O/c6-8-5(10)3-9-2-1-7-4-9/h1-2,4H,3,6H2,(H,8,10)
InChIKey
CNCNYKXWAPNJEP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56563-00-9.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)