Merck
AMBH99C034D0
Ambeed, Inc.
4-(5-Isothiocyanatopyridin-2-yl)morpholine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.28
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-(5-isothiocyanato-2-pyridinyl)morpholine
Inchi Code
1S/C10H11N3OS/c15-8-12-9-1-2-10(11-7-9)13-3-5-14-6-4-13/h1-2,7H,3-6H2
InChIKey
VLZWMPRZGPULIU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52024-29-0.html
Synonym
Morpholine, 4-(5-isothiocyanato-2-pyridinyl)-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)