Merck
AMBH99C02FBD
Ambeed, Inc.
(5-Amino-2-methylphenyl)boronic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.97
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5-amino-2-methylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H10BNO2/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8(10)11/h2-4,10-11H,9H2,1H3
InChIKey
JAHYXGDCVKUSTM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1003042-50-9.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)