Merck
AMBH99C02940
Ambeed, Inc.
3-Methylbenzenesulfonic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.2
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-methylbenzenesulfonic acid
Inchi Code
1S/C7H8O3S/c1-6-3-2-4-7(5-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H,8,9,10)
InChIKey
JDQDSEVNMTYMOC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%10%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/617-97-0.html
Piktogramme
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)