Merck
AMBH996F2D2B
Ambeed, Inc.
4-Iodo-2,6-bis(isopropyl)phenol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.17
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-iodo-2,6-diisopropylphenol
Inchi Code
1S/C12H17IO/c1-7(2)10-5-9(13)6-11(8(3)4)12(10)14/h5-8,14H,1-4H3
InChIKey
JMJHJCFWTNRPEI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/169255-48-5.html
Synonym
4-iodo-2,6-diisopropylphenol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)