Merck
AMBH996F2CEF
Ambeed, Inc.
3-Chloro-4-(2,6-dimethoxyphenyl)cinnoline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.74
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-chloro-4-(2,6-dimethoxyphenyl)cinnoline
Inchi Code
1S/C16H13ClN2O2/c1-20-12-8-5-9-13(21-2)15(12)14-10-6-3-4-7-11(10)18-19-16(14)17/h3-9H,1-2H3
InChIKey
MTGCOLLDXASIIF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1956386-65-4.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1956386-65-4.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)