Merck
AMBH996F2B8B
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (2,2-dimethoxyethyl)carbamate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.25
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
tert-butyl 2,2-dimethoxyethylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H19NO4/c1-9(2,3)14-8(11)10-6-7(12-4)13-5/h7H,6H2,1-5H3,(H,10,11)
InChIKey
QUUJLCMTXMSQHF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/127119-09-9.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/127119-09-9.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)