Merck
AMBH996F29FD
Ambeed, Inc.
4-Chloro-2,6-dimethylbenzaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.62
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-chloro-2,6-dimethylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H9ClO/c1-6-3-8(10)4-7(2)9(6)5-11/h3-5H,1-2H3
InChIKey
GRVCMDLDRVEOSY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6045-90-5.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)