Merck
AMBH996F29B9
Ambeed, Inc.
2-(2-Oxopropyl)benzoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.19
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-(2-oxopropyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H10O3/c1-7(11)6-8-4-2-3-5-9(8)10(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,13)
InChIKey
DZXVWJCTZXNVAU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2852-91-7.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)