Merck
AMBH996F24B8
Ambeed, Inc.
TLR7/8 agonist 1 2HCl
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
432.4
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
1-(4-(aminomethyl)benzyl)-2-butyl-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C22H25N5.2ClH/c1-2-3-8-19-26-20-21(17-6-4-5-7-18(17)25-22(20)24)27(19)14-16-11-9-15(13-23)10-12-16;;/h4-7,9-12H,2-3,8,13-14,23H2,1H3,(H2,24,25);2*1H
InChIKey
YKZCFKIAMHQQAW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1620278-72-9.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1620278-72-9.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)