Merck
AMBH990F76AA
Ambeed, Inc.
7-Fluoroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.62
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
7-fluoroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H6FNO2.ClH/c11-8-2-1-6-4-9(10(13)14)12-5-7(6)3-8;/h1-5H,(H,13,14);1H
InChIKey
PUHZHVNGURUPIE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/482374-62-9.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)