Merck
AMBH990F75B1
Ambeed, Inc.
1-Ethylpiperidin-4-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.22
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-ethyl-4-piperidinylamine
Inchi Code
1S/C7H16N2/c1-2-9-5-3-7(8)4-6-9/h7H,2-6,8H2,1H3
InChIKey
UFETTXCVHFVMPU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/50534-45-7.html
Piktogramme
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)