Merck
AMBH990F7580
Ambeed, Inc.
Piperidine-4-sulfonamide hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.69
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-piperidinesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H12N2O2S.ClH/c6-10(8,9)5-1-3-7-4-2-5;/h5,7H,1-4H2,(H2,6,8,9);1H
InChIKey
XXHJMPYOEJQTPX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1251923-46-2.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)