Merck
AMBH990F7272
Ambeed, Inc.
4-Imino-1,4-oxathiane 4-oxide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.19
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1,4lambda~4~-oxathian-4-imine 4-oxide
Inchi Code
1S/C4H9NO2S/c5-8(6)3-1-7-2-4-8/h3H,1-2,4H2,(H2,5,6)
InChIKey
RLLHTXZPNHYZKP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/708257-15-2.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)