Merck
AMBH990F7156
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-oxoheptanoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.22
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
ethyl 4-oxoheptanoate
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-3-5-8(10)6-7-9(11)12-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChIKey
UEHFASAMWCNVSV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14369-94-9.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)