Merck
AMBH990F7136
Ambeed, Inc.
4-(Piperidin-1-ylsulfonyl)aniline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.33
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-(1-piperidinylsulfonyl)aniline
Inchi Code
1S/C11H16N2O2S/c12-10-4-6-11(7-5-10)16(14,15)13-8-2-1-3-9-13/h4-7H,1-3,8-9,12H2
InChIKey
ZTTBIWZAAMPNBE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6336-68-1.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)