Merck
AMBH990F6CDB
Ambeed, Inc.
4-Methyloxazole-5-carboxamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.11
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-methyl-1,3-oxazole-5-carboxamide
Inchi Code
1S/C5H6N2O2/c1-3-4(5(6)8)9-2-7-3/h2H,1H3,(H2,6,8)
InChIKey
HBKBZJZRIWAICY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4866-00-6.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)