Wichtige Dokumente
AMBH990F6CAD
Ambeed, Inc.
5-Bromo-3,3-dimethylindoline
About This Item
Iupac Name
5-bromo-3,3-dimethylindoline
Inchi Code
1S/C10H12BrN/c1-10(2)6-12-9-4-3-7(11)5-8(9)10/h3-5,12H,6H2,1-2H3
InChIKey
CPLGFHHNPVKTBM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)