Merck
AMBH990F6C7F
Ambeed, Inc.
1-(5-Bromo-3-nitropyridin-2-yl)ethanone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.03
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-(5-bromo-3-nitro-2-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C7H5BrN2O3/c1-4(11)7-6(10(12)13)2-5(8)3-9-7/h2-3H,1H3
InChIKey
QPUXVERERDQWCV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1363382-81-3.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)