Merck
AMBH990F6BCE
Ambeed, Inc.
3,5-Dibromopyridazine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.88
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3,5-dibromopyridazine
Inchi Code
1S/C4H2Br2N2/c5-3-1-4(6)8-7-2-3/h1-2H
InChIKey
DRNLOOKBPHONSJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1196155-35-7.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)