Merck
AMBH990F614D
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(2-(aminomethyl)phenyl)acetate hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.68
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
methyl [2-(aminomethyl)phenyl]acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO2.ClH/c1-13-10(12)6-8-4-2-3-5-9(8)7-11;/h2-5H,6-7,11H2,1H3;1H
InChIKey
USTQHZSUPSVRCN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/208124-61-2.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)