Merck
AMBH990F607B
Ambeed, Inc.
1-Benzylazetidin-3-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.23
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-benzyl-3-azetidinamine
Inchi Code
1S/C10H14N2/c11-10-7-12(8-10)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8,11H2
InChIKey
KLUJUFXZZAOGQQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/223381-58-6.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/223381-58-6.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)