Merck
AMBH98C8E540
Ambeed, Inc.
5-Chloro-2-methoxyisonicotinaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.58
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5-chloro-2-methoxyisonicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C7H6ClNO2/c1-11-7-2-5(4-10)6(8)3-9-7/h2-4H,1H3
InChIKey
LWEZPNUSAGRBAV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1060810-36-7.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)