Merck
AMBH98C8DEDB
Ambeed, Inc.
3-Methyl-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.16
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-methyl-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Inchi Code
1S/C8H8N2/c1-6-5-10-7-3-2-4-9-8(6)7/h2-5,10H,1H3
InChIKey
ZLFHWHHHXXMPEY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/25796-94-5.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)