Merck
AMBH98C8DE0E
Ambeed, Inc.
(4-((2-Chloro-4-methylphenyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
289.53
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-[(2-chloro-4-methylanilino)carbonyl]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C14H13BClNO3/c1-9-2-7-13(12(16)8-9)17-14(18)10-3-5-11(6-4-10)15(19)20/h2-8,19-20H,1H3,(H,17,18)
InChIKey
OLWULFVOADOJBR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/913835-39-9.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)