Merck
AMBH98C8DDFB
Ambeed, Inc.
1-(4-Boronobenzoyl)piperidine-4-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.08
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-[4-(dihydroxyboryl)benzoyl]-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H16BNO5/c16-12(9-1-3-11(4-2-9)14(19)20)15-7-5-10(6-8-15)13(17)18/h1-4,10,19-20H,5-8H2,(H,17,18)
InChIKey
URCVWENBDSHRDE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/850593-02-1.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)